Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio ALUGRAM™ Alox N/UV254
Código de producto. 10659581 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10659581 5 x 20 cm 50/Paq. paquete de 50
11386474 20 x 20 cm 25/Paq. 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10659581 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    111.30€ / paquete de 50
    Ahorro 20.70€
    15% Descuento
En stock
Diseñado para su uso en cromatografía de capas finas. Las láminas de aluminio ALUGRAM™ Alox N/UV254 Macherey-Nagel™ tienen capas de óxido de aluminio con un indicador fluorescente al UV de onda corta (254 nm). Se recomienda activar las capas antes de su uso.
Las láminas ALUGRAM™ Alox N/UV254 son láminas de aluminio con capas de óxido de aluminio para su uso en TLC. Cuentan con un ligante orgánico inerte y un indicador de silicato de cinc activado por manganeso.
  • Aplicación recomendada: terpenos, alcaloides, esteroides, compuestos aromáticos y alifáticos
  • Active las capas de óxido de aluminio antes de su uso mediante un calentamiento de 10 minutos a 120 °C
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram Alox N
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Terpenos, alcaloides, esteroides, compuestos aromáticos y alifáticos
Superficie específica ∼ 200 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 20 cm