Learn More
Seleniuro de aluminio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362228 1 g 1 g
11342228 5 g 5 g
11352228 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013132.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1302-82-5
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1302-82-5
Número MDL MFCD00014158
Sinónimo unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum selenide
Color Marrón
Forma física Piezas de 6,5mm y hacia abajo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Índice Merck 14,361
Información de solubilidad Decomposes to Al203 and SeO2 in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.84
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.437 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Consejos de prudencia
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P373-NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P410-Proteger de la luz del sol.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..