Learn More
Sec-butóxido de aluminio, 95%
Código de producto. 11347338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2000 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347338 500 g 500 g
11317338 10 g 10 g
11327338 100 g 100 g
11337338 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11347338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030721.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249,351 g/mol
Se utiliza como catalizador activo y soporte, membrana inorgánica, agente reductor de aldehído-cetona, oxidante de aldehído-cetona, agente formador de gel de tinta de impresión y pintura, deshidratante, agente impermeabilizante y grasa a base de aluminio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2269-22-9
Fórmula molecular C12H30AlO3
Peso molecular (g/mol) 249.351
Número MDL MFCD00009327
Clave InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
Nombre IUPAC aluminio; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sec-butoxide
Densidad 0.967 g/mL
Punto de ebullición 200°C to 206°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C (82°F)
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.439
Cantidad 500 g
Número UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación