Learn More
Sec-butóxido de aluminio, 95%
Descripción
Se utiliza como catalizador activo y soporte, membrana inorgánica, agente reductor de aldehído-cetona, oxidante de aldehído-cetona, agente formador de gel de tinta de impresión y pintura, deshidratante, agente impermeabilizante y grasa a base de aluminio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum sec-butoxide |
| Densidad | 0.967 g/mL |
| Punto de ebullición | 200°C to 206°C (30 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 27°C (82°F) |
| Olor | Alcohol-like |
| Índice de refracción | 1.439 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 3910908 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- tri-sec-Butanolato de aluminio
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
RU– Solo para uso en investigación