Learn More
Sec-butóxido de aluminio, 95 %, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340318 500 g 500 g
11330318 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043712.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2269-22-9
Fórmula molecular C12H30AlO3
Peso molecular (g/mol) 249.351
Número MDL MFCD00009327
Clave InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
Nombre IUPAC aluminio; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sec-butoxide
Densidad 0.967 g/mL
Punto de ebullición 200°C to 206°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C (82°F)
Olor Alcohol-like
Envase Frascos ChemSeal™
Índice de refracción 1.439
Cantidad 500 g
Número UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido