Learn More
Sec-butóxido de aluminio, 95 %, envasado bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330318 100 g 100 g
11340318 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043712.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2269-22-9
Fórmula molecular C12H30AlO3
Peso molecular (g/mol) 249.351
Número MDL MFCD00009327
Clave InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
Nombre IUPAC aluminio; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sec-butoxide
Densidad 0.967 g/mL
Punto de ebullición 200°C to 206°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C (82°F)
Olor Alcohol-like
Envase Frascos ChemSeal™
Índice de refracción 1.439
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 3910908
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sec-butoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..