Learn More
Bochem™ Varillas de aluminio
Código de producto. 10248640
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la varilla (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la varilla (métrico) Tamaño de la unidad
10248640 750 mm cada uno
10400251 1000 mm 1 PCS
10676561 500 mm cada uno
10686561 600 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10248640 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5132
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice las varillas de aluminio Botech™ para apoyar las bases del soporte.
  • Aluminio
  • Los tamaños varían
  • Para base de soporte
  • 12 D/O
Specifications
Material Aluminio
Longitud (métrico) 750 mm
Longitud de la varilla (métrico) 750 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Tipo de producto Varilla
Tamaño de rosca M10
Para utilizar con (aplicación) Para bases de soporte con rosca M10
Cantidad 1 unidad