Learn More
Varilla de aluminio, 9,5 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396867 25 cm 25 cm
11316877 5 cm 5 cm
11306877 4 x 25 cm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11396867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010779.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum rod
Nombre de nota 9.5mm (0.37 in.) dia.
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.91g/cm
Formulario Varilla, ≈1,91 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic