Learn More
Varilla de aluminio, 6 mm de diámetro, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11397137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 cm
5 x 15 cm
Unit Size:
15 cm
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11397137 15 cm 15 cm
11387137 5 x 15 cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11397137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011478.BT
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forma: Aprox. 0,76g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminio
SMILES [Al]
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored rod
Densidad 2.7g/cm3
Cantidad 15 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9965% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈0,76 g/cm