Learn More
Varilla de aluminio, 6,35 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
15426625 1 m 1 metro
1 options
Código de producto. 15426625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044850.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Formato: Aprox. 0,87 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
CAS 7429-90-5
Aspecto Silver-colored rod
Densidad 2.7g/cm3
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈0,87 g/ cm
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629