Learn More
Varilla de aluminio, 22 mm de diámetro, Puratronic™, 99,9999 % base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
Tamaño de la unidad:
5 cm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441987 5 cm 5 cm
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15441987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044336.BQ
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum rod
Nombre de nota 22mm (0.87 in.) dia.
CAS 7429-90-5
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Peso ≈10.35g/cm
Formulario Varilla, ≈10,35 g/cm
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic