missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminio, Material de referencia, AA 6061, A96061, ARMI ∣MBH

Código de producto. 17978554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17978554 1 Ea. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17978554 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMAL606121G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI ∣MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. La oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.

Aluminio, material de referencia, AA 6061, A96061, Ø 38 x 19 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zinc/Nickel/Vanadium/Gallium/Titanium/Manganese/Chromium/Copper/Iron/Silicon/Magnesium
CAS 7429-90-5
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zinc 0.002 %/Nickel 0.003 %/Vanadium 0.014 %/Gallium 0.015 %/Titanium 0.028 %/Manganese 0.068 %/Chromium 0.198 %/Copper 0.266 %/Iron 0.269 %/Silicon 0.605 %/Magnesium 0.886 %
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.