Learn More
VACUUBRAND™ Piezas reductoras de aluminio con pequeñas bridas KF
Código de producto. 10029440
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
25/10 mm
25/16 mm
40/10 mm
40/16 mm
40/25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10029440 40/16 mm cada uno
10099600 25/16 mm cada uno
10653952 40/25 mm cada uno
10707841 25/10 mm cada uno
10593942 40/10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10029440 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20669043
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40/16 mm
Para utilizar con Válvulas VV y VV C de solenoide
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tamaño 40 mm
Tipo Piezas reductoras