Descripción
- Úselo para apoyar sus artículos de laboratorio desde marcos de laboratorio o soportes de apoyo.
- El diseño de la placa redonda presenta un borde elevado para evitar que el aparato se caiga.
- Requiere un conector adicional para fijar abrazaderas a marcos u otros aparatos.
- Las placas rectangulares incluyen un conector integral.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (L x An) | 15,75 x 12 in. |
| Longitud (imperial) | 15,75 in |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 304,8 mm |
| Tipo de producto | Placa de soporte rectangular |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Para equipos de laboratorio específicos |
| Cantidad | 1 unidad |