Learn More
Hanna Instruments™ Conjuntos de reactivos de aluminio, para análisis colorimétricos de agua
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir una adaptación del método aluminón para la determinación colorimétrica del aluminio. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color rojizo que se produce.
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Aluminón |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | Paquetes individuales |
| Nº de pruebas | 300 |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| temp | De 0,00 a 1,00 mg/l de aluminio |
| Método de prueba | Determinación colorimétrica |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |
Seguridad y manipulación
- Reagents for 300 tests Aluminum .
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrasodium pyrophosphate, Potassium disulphate, Succinic acid
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.