Learn More
Dodecahidrato de sulfato de aluminio potásico, TRC
Código de producto. 30132889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132889 25 g 25 g
30136865 5 g 5 g
30008068 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57604825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlK(SO4)2 . 12H2O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Sinónimo Alum
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.9755