Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652350 100 g Poly Bottle 100 g
15672350 500 g Poly Bottle 500 g
15662350 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15652350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 237086100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 474.372
Número MDL MFCD00149143
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Punto de fusión 92°C
Color Blanco
pH 3 to 3.5 at 20°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal AlK(SO4)2 · 12H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or Crystals
Densidad 1.757g/mL at 25°C