Learn More
Sulfato potásico de aluminio, 12-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15537844 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537844 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15537844 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 054601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.82€
    244.78€ / 500 g
    Ahorro 129.04€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7784-24-9
Fórmula molecular AlH24KO20S2
Peso molecular (g/mol) 474.372
Clave InChI GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
Nombre IUPAC aluminio; potasio; disulfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Potassium Sulfate
Nombre de nota 12-Hidratación
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.73kg