Learn More
Brady™ Señales de seguridad de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 15102819 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15102819 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15102819 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.80€
    27.27€ / paquete de 1
    Ahorro 0.53€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 315 mm
Grosor 0,271 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Texto mostrado Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Negro sobre amarillo