Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. 12603486 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Usar capucha protectora
Usar cubrezapatos
Usar delantal protector
Usar máscara protectora
Usar protección
Usar protección para la cabeza
Usar protección respiratoria
Usar protección total
de los pies
Unit Size:
cada uno
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Texto mostrado Unit Size
12603486 200 mm Usar delantal protector cada uno
11704904 100 mm de los pies cada uno
11840752 200 mm de los pies cada uno
11734854 315 mm de los pies cada uno
11764894 100 mm Usar protección respiratoria cada uno
11754854 315 mm Usar protección respiratoria cada uno
11880742 200 mm Usar protección respiratoria cada uno
11744854 315 mm Usar máscara protectora cada uno
11744894 100 mm Usar máscara protectora cada uno
10051104 200 mm Usar máscara protectora cada uno
11850732 200 mm Usar protección para la cabeza cada uno
11840742 200 mm Usar protección total cada uno
11774894 100 mm Usar cubrezapatos cada uno
11784894 200 mm Usar cubrezapatos cada uno
11794894 315 mm Usar cubrezapatos cada uno
11754894 100 mm Usar capucha protectora cada uno
11764854 200 mm Usar capucha protectora cada uno
11774854 315 mm Usar capucha protectora cada uno
11810752 200 mm Usar protección cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12603486 Supplier Brady™ Supplier No. 257970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    13.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1.16€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC 608-DIA 200-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad en interiores y exteriores
Grosor 0,271 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Texto mostrado Usar delantal protector
Tipo de producto Señal obligatoria
Color Blanco sobre azul