Learn More
Placa de aluminio, aleación 6061, 9,53 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441787 30 x 30 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15441787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042128.RF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum plate, Alloy 6061
Nombre de nota 9.53mm (0.375 in.) thick
Cantidad 30 x 30 cm
Olor Odorless
Peso ≈2315g/30x30cm
Formulario Placa
Número MDL MFCD00214039
Información de solubilidad Insoluble in water.