Learn More
Placa de aluminio, 4,76 mm de grosor, Alfa Aesar™
Código de producto. 15411787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411787 30 x 30 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15411787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042125.RF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
CAS 11145-27-0
Aspecto Silver gray plate
Cantidad 30 x 30 cm
Olor Odorless
Formulario Placa, 4,76 mm de grosor
Fórmula molecular AlSi
Número MDL MFCD00214039
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
Clave InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Si]
Nombre IUPAC aluminio; silicona
Peso molecular (g/mol) 55.067
PubChem CID 9793685