Learn More
Fosfato de aluminio, 99,99 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300819 5 g 5 g
11390809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010628.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Aluminum phosphate is used in the production of glass, mixture of ceramic, waterproofing concrete and dental cements, in cosmetics as a emollient, flame retardant, catalyst in organic synthesis, fireproofing textile, pharmaceuticals and dyes. It also used in many adhesives, binders and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-30-7
Fórmula molecular AlO4P
Peso molecular (g/mol) 121.951
Número MDL MFCD00003430
Clave InChI ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
Nombre IUPAC aluminio;fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum phosphate
Punto de fusión >1500°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.95
Aspecto White powder
Densidad 2.566 g/cm3
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum phosphate, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..