Learn More
Perclorato de aluminio nonahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381768 100 g 100 g
11391768 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011659.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81029-06-3
Fórmula molecular AlCl3H18O21
Peso molecular (g/mol) 487.455
Número MDL MFCD00149130
Clave InChI CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
Nombre IUPAC aluminio;triperclorato;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum perchlorate nonahydrate
Punto de fusión 82°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Número UN UN1481
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.46 (325.33 Anhydrous)
Grado Reactivo
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..