Learn More
Aluminum Perchlorate Nonahydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15631840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631840 100 g Glass bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15631840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 208485100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Perchlorate Nonahydrate
CAS 81029-06-3
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula molecular AlCl3H18O21
Fórmula lineal Al(ClO4)3·9H2O
Número MDL MFCD00149130
Número UN UN1481
Sinónimo aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
Clave InChI CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio;triperclorato;nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 487.455
PubChem CID 16211522
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.47g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Glass bottle