Learn More
Óxido de aluminio, cristal simple, Thermo Scientific™
Código de producto. 15441467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441467 5 Pc. paquete de 5
15431467 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036649.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11092-32-3
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alumina, corundum, electrocorundum, korund, emery, alpha-corundum, abramant f 36, abramax f 46, abramax f 54
PubChem CID 14769
Nombre IUPAC oxo(oxoaluminiloxo)alúmina
SMILES O=[Al]O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Nombre de nota Single crystal, 25.4mm dia x 0.5mm thick, random orientation
Cantidad 5 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water.