Learn More
Beschreibung
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Al2O3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98% (Al2O3 basis) |
| Grado | puriss. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?