Learn More
Óxido de aluminio, compuesto de pulido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
57 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491567 57 g cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15491567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039807.LA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Compuesto de pulido para ventanas de cristal de IR
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Forma física Partículas de 0,3 micrómetros
Nombre de nota Polishing compound
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.3 Micron
Cantidad 57 g
Punto de ebullición 2980°C
CAS 1344-28-1
Punto de fusión 2045°C
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Índice Merck 14,356
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96