Learn More
Óxido de aluminio, polvo blanco, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460001 25 g 25 g
11470001 100 g 100 g
11480001 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11460001 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044757.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. It can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process. It is used in the production of aluminum, manufacture of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 20 nm,S.A. de 100 a 200 m
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96