Learn More
Óxido de aluminio, fase gamma, fase alfa, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345968 25 g 25 g
11335968 100 g 100 g
11355968 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11345968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010459.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide finds use as catalyst in organic synthesis and chromatography. It is used as an ingredient in sunscreen lotions and paints. It is also used in the manufacture of abrasives, refractories, ceramics, filler for plastics, dosimeter, spark plug insulators, and electrical insulators. Aluminum oxide is used widely to produce aluminum metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Nombre de nota gamma-phase, alpha-phase
Forma física Polvo de 0,01-0,02 micrómetros, S.A. 100 m
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,356
Información de solubilidad Insoluble in water,ethanol and ether
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Densidad 3.965 g/mL