Learn More
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio
Código de producto. 12337018
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12337018 115 x 16 x 9 mm 1 PCS
12347018 120 x 30 x 15 mm cada uno
12357018 160 x 40 x 21 mm 1 PCS
12367018 200 x 15 x 15 mm cada uno
12397008 45 x 11 x 7 mm 1 PCS
12317018 75 x 11 x 7 mm cada uno
12327018 87 x 17 x 9 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12337018 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALS.SCH.115X16X9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    65.31€ / paquete de 1
    Ahorro 45.69€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice estas navecillas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las navecillas de combustión de óxido de aluminio Haldenwanger™ son perfectas para la calcinación química, la fundición de metales y la preparación de muestras.
Navecillas de óxido de aluminio de gran dureza, resistencia y resistencia química Aptas para un uso continuo hasta 1, 700 °C a 1, 750 °C.
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 16 x 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Altura (métrico) 9mm
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad