Learn More
Haldenwanger™ Navecillas de combustión de óxido de aluminio
Código de producto. 12327018
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Unit Size
12327018 87 x 17 x 9 mm 1 PCS
12337018 115 x 16 x 9 mm 1 PCS
12347018 120 x 30 x 15 mm cada uno
12357018 160 x 40 x 21 mm 1 PCS
12367018 200 x 15 x 15 mm cada uno
12397008 45 x 11 x 7 mm 1 PCS
12317018 75 x 11 x 7 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12327018 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L ALS.SCH.87X17X9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.20€
    51.41€ / paquete de 1
    Ahorro 38.79€
    43% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estas navecillas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las navecillas de combustión de óxido de aluminio Haldenwanger™ son perfectas para la calcinación química, la fundición de metales y la preparación de muestras.
  • Navecillas de óxido de aluminio
  • Gran dureza y resistencia
  • Resistentes al calor y a los productos químicos cáusticos
  • Adecuado para uso continuo hasta 1.750 °C
Specifications
Tipo Navecilla de combustión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 87 x 17 x 9 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso continuo entre 1700 y 1750 °C.
Altura (métrico) 9mm
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad