Learn More
Óxido de aluminio, fase alfa, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2980°C |
| Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
| Punto de fusión | 2045°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristalino de 40 micrómetros |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 3.965 g/mL |
| Índice Merck | 14,356 |
| Mostrar más |