Learn More
Óxido de aluminio, activado, neutro, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16605763 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
:
25 kg
Código de producto. 16605763
Marca: Honeywell Fluka 19997425KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de ebullición 2,980°C (1,013 hPa)
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2,072°C
CAS 1344-28-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular Al2O3
Fórmula lineal Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Sinónimo Alumina
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96
Densidad 3.960 g/cm3 (20°C)