Learn More
Óxido de aluminio, activado, neutro, Brockmann I, Solstice
Código de producto. 15631720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15631720 1 kg 1 Kg
15621720 100 g 100 g
15641720 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1999741KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Activado, neutro, Brockmann I
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC dialuminio; oxígeno(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxide
Nombre de nota Activado Brockmann I
pH Neutro
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Al2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 101,96g/mol