Specifications
| Tamaño de partículas | 50-200 μm |
| Grado | Actividad |
| pH | 7 ± 0,5 |
| Cantidad | 5 kg |
| Área de la superficie (métrico) | ∼ 130 m2/g |
| Tipo de producto | Óxido de aluminio 90 neutro |