Learn More
Macherey-Nagel™ Óxido de aluminio 90 básico
Código de producto. 10515381 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515381 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 10515381 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 815010.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 50-200 μm
Grado Actividad
pH 9,5 ± 0,3
Cantidad 5 kg
Área de la superficie (métrico) ∼ 130 m2/g
Tipo de producto Óxido de aluminio 90 básico