Learn More
Macherey-Nagel™ Óxido de aluminio 90 acídico
Código de producto. 10105001 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10105001 1 kg 1 Kg
10023081 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105001 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 815030.1
Especificaciones
Tamaño de partículas 50-200 μm
Grado Actividad
pH 4 ± 0,3
Cantidad 1 kg
Área de la superficie (métrico) ∼ 130 m2/g
Tipo Óxido de aluminio 90 acídico