Learn More
Oxalato de aluminio, MP Biomedicals
Código de producto. 11446895 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11446895 10 g
1 options
Code produit 11446895 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520647310
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nombre del producto químico o material Aluminum Oxalate
CAS 814-87-9
Fórmula molecular C6Al2O12
Número MDL MFCD00050791
Cantidad 10 g
Sinónimo aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
Clave InChI ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC trioxalato de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 318.02
PubChem CID 93561
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.03
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.