Learn More
Caframo™ Agitador de varilla de par de torsión elevado, 220 V
Descripción
- El agitador maneja la agitación de grandes volúmenes/alta viscosidad tan fácilmente como la homogeneización y la dispersión; especialmente útil para uso continuado.
- El teclado fácil de usar permite un ajuste preciso de la velocidad y la pantalla LCD digital indica las rpm o el torque dentro de los límites ±1%
- Los controles electrónicos permiten ajustar la velocidad en incrementos de un solo dígito y mantener la velocidad ajustada en 1 % a medida que cambia la viscosidad de la solución.
- Carcasa de metal totalmente cerrada (TENV)
- Robusta carcasa de metal sellada que alberga el motor de CC sin escobillas de alto rendimiento con protección automática contra sobrecargas; y transmisión de dos velocidades que cambia electrónicamente entre el par de torsión elevado y el intervalo de alta velocidad (realmente transfiere la potencia del motor al portavarillas con una de eficacia del 95 %)
- Mandril ajustable hasta 10 mm
- Protección protege el mandril de salpicaduras y evita el movimiento accidental del mandril.
- Incluye varilla de soporte, mandril, llave macho con mango en T, protector de mandril, juegos de cuerdas para Reino Unido y UE y manual impreso
- El soporte, la abrazadera y el impulsor de agitación se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 40 a 6000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Pantalla | LED |
| Tensión | 220 V |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Altura (imperial) | 9 in |
| Altura (métrico) | 22.9 cm |
| Longitud (imperial) | 13,25 in |
| Longitud (métrico) | 33.65 cm |
| Mostrar más |