Learn More
Caframo™ Agitador de varilla de par de torsión elevado, 220 V
Código de producto. 12927096
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Par ultra
Universal
Velocidad extrema
Velocidad:
De 12 a 1800 rpm
De 20 a 3000 rpm
De 40 a 6000 rpm
Capacidad:
25 L
60 L
80 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Velocidad Capacidad unitSize
12927096 Par ultra De 12 a 1800 rpm 80 L cada uno
12937096 Universal De 20 a 3000 rpm 60 L cada uno
12947096 Velocidad extrema De 40 a 6000 rpm 25 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12927096 Proveedor Caframo™ N.º de proveedor BDC1850220U1
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de varilla de par de torsión elevado de 220 V ofrece capacidades de velocidad y par de torsión para una amplia gama de volúmenes y viscosidades.
  • El agitador maneja la agitación de grandes volúmenes/alta viscosidad tan fácilmente como la homogeneización y la dispersión; especialmente útil para uso continuado.
  • El teclado fácil de usar permite un ajuste preciso de la velocidad y la pantalla LCD digital indica las rpm o el torque dentro de los límites ±1%
  • Los controles electrónicos permiten ajustar la velocidad en incrementos de un solo dígito y mantener la velocidad ajustada en 1 % a medida que cambia la viscosidad de la solución.
  • Carcasa de metal totalmente cerrada (TENV)
  • Robusta carcasa de metal sellada que alberga el motor de CC sin escobillas de alto rendimiento con protección automática contra sobrecargas; y transmisión de dos velocidades que cambia electrónicamente entre el par de torsión elevado y el intervalo de alta velocidad (realmente transfiere la potencia del motor al portavarillas con una de eficacia del 95 %)
  • Mandril ajustable hasta 10 mm
  • Protección protege el mandril de salpicaduras y evita el movimiento accidental del mandril.
  • Incluye varilla de soporte, mandril, llave macho con mango en T, protector de mandril, juegos de cuerdas para Reino Unido y UE y manual impreso
  • El soporte, la abrazadera y el impulsor de agitación se venden por separado
Especificaciones
Velocidad De 12 a 1800 rpm
Capacidad 80 L
Pantalla LED
Tensión 220 V
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22.9 cm
Longitud (imperial) 13,25 in
Longitud (métrico) 33.65 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón EU/Reino Unido/Australia/China
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones de mezcla incluyen: plantas piloto industriales, investigación y desarrollo, mezcla de cosméticos de productos de cuidado personal, farmacéuticos, polímeros, adhesivos y alimentos
Incluye Protector de sujeción transparente abisagrado resistente a los químicos
Material Aluminio
Modelo Par ultra
Tipo de motor De CC sin escobillas (sin chispa)
par de torsión 568 Ncm
Tipo Agitador de ultra torque
Viscosidad 90.000 mPas