Learn More
Fisherbrand™ Agitador de varilla universal
Código de producto. 15293797 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 3000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15293797 De 20 a 3000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15293797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00€
    1567.13€ / paquete de 1
    Ahorro 367.87€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Agitador de varilla digital de par alto que ofrece capacidades de velocidad y par para una amplia gama de volúmenes y viscosidades.
  • El agitador maneja la agitación de grandes volúmenes/alta viscosidad tan fácilmente como la homogeneización y la dispersión; especialmente útil para uso continuado.
  • El teclado fácil de usar permite un ajuste preciso de la velocidad y la pantalla LCD digital indica las rpm o el torque dentro de los límites ±1%
  • Los controles electrónicos permiten ajustar la velocidad en incrementos de un solo dígito y mantener la velocidad ajustada en 1 % a medida que cambia la viscosidad de la solución.
  • Robusta carcasa de metal sellada que alberga el motor de CC sin escobillas de alto rendimiento con protección automática contra sobrecargas; y transmisión de dos velocidades que cambia electrónicamente entre el par de torsión elevado y el intervalo de alta velocidad (realmente transfiere la potencia del motor al portavarillas con una de eficacia del 95 %)
  • El mandril es ajustable hasta 3/8 in (10 milímetros)
  • Protección protege el mandril de salpicaduras y evita el movimiento accidental del mandril.
  • El agitador dispone de controles electrónicos.
Especificaciones
Velocidad De 20 a 3000 rpm
Capacidad 60 L
Pantalla LED
Tensión 220 V
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22.9 cm
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20.3 cm
Caballos de fuerza 0,0666
Tipo de tapón Europa/Reino Unido
Certificaciones/conformidad Certificado de seguridad -marcado CE
Tamaño del mandril 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de gran volumen, pinturas de agitación, revestimientos, polímeros, adhesivos, cosméticos, sabores, fragancias y otros productos de cuidado personal, también ideal para mezcla de formulaciones farmacéuticas y para otros procesos químicos
Incluye Mandril ajustable
Material Aluminio
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 341 Ncm
Tipo Agitador de varillas