Learn More
Estándar de aceite de aluminio para análisis de metales de desgaste en aceite de base 75, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11490269 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11490269 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11490269 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGAL84Z
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Al5000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7429-90-5, 8042-47-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Sólido
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:33629
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio