Learn More
Varilla de nitruro de aluminio, redonda, 22 mm de diámetro, Alfa Aesar™
Código de producto. 11334638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
150 mm
200 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334638 150 mm 150 mm
11324638 200 mm 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043000.DO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24304-00-5
Fórmula molecular AlN
Peso molecular (g/mol) 40.99
Número MDL MFCD00003429
Clave InChI PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum nitride
Color Blanco a amarillo
Aspecto White to pale yellow rod
Cantidad 150 mm
Olor Odorless
Formulario Varilla
Nombre IUPAC nitruro de aluminio