Learn More
Aluminum nitride Rod, Round; Diameter (mm), 10
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum nitride |
| Color | White to Yellow |
| Punto de fusión | >2200°C |
| Aspecto | White to pale yellow rod |
| Densidad | 3.26 |
| Cantidad | 150 mm |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Rod |