Learn More
Nitruro de aluminio, N 32,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367247 5 g 5 g
11377247 50 g 50 g
11357247 250 g 250 g
11387247 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11367247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011546.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40.99 g/mol
Aluminum nitride possesses very high thermal conductivity and effectively used in the ceramic industry. It finds application in deep ultraviolet optoelectronics, steel production, dielectric layers in optical storage media, chip carriers and as a crucible to grow crystals of gallium arsenide. It is also used as a radio frequency filter, which finds application in mobile phones. Further, it is used as a circuit carrier in semiconductors. In addition to this, it is used as a heat-sink in light-emitting diode lighting technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24304-00-5
Fórmula molecular AlN
Peso molecular (g/mol) 40.99
Número MDL MFCD00003429
Clave InChI PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum nitride
Punto de fusión >2200°C
Color Blanco
Forma física Polvo malla - 325, típicamente APS < 4 micrómetros
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,353
Información de solubilidad Soluble in mineral acids.
Nombre IUPAC azanilidinoalumano
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N 32.0% min.
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.26 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum nitride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..