Learn More
Nonahidrato de nitrato de aluminio, Honeywell
Código de producto. 15680820 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15680820 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15680820 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 062751KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥ 98 %
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Nitrate Nonahydrate
CAS 7784-27-2
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular AlH18N3O18
Fórmula lineal Al(NO3)3 · 9H2O
Número MDL MFCD00149132
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio; trinitrato; nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 375.129
PubChem CID 24567
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (KT)
Grado purum p.a.