Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Punto de fusión | 73.5°C (135° (decomposition)) |
| Nombre de nota | nonahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Aspecto | White crystalline |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate