Learn More
Nitrato de aluminio nonahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361739 1 kg 1 Kg
11351739 25 g 25 g
11381739 250 g 250 g
11371739 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11361739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012360.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-27-2
Fórmula molecular AlH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 375.129
Número MDL MFCD00003419
Clave InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
Nombre IUPAC aluminio; trinitrato; nonahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum nitrate nonahydrate
Punto de fusión 73.5°C (135° (decomposition))
Nombre de nota nonahydrate
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,glycerol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.13 (212.99 Anhydrous)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum nitrate nonahydrate