Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Nitrate Nonahydrate |
| Punto de fusión | 73 °C |
| Color | Blanco |
| pH | De 2,5 a 3,5 a 20 °C |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Al(NO3)3 · 9H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375,13g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate-9-hydrate